Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, Ph. Eur., USP 99 til 100,5%, Solstice
Artikelnummer. 15661390
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15661390 6 x 1 kg Pakke med 6
15641390 250 g 250g
15631390 1 kg 1kg
15651390 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15661390 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 140276X1KG
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4130.00 DKK
    3660.40 DKK / Pakke med 6
    Spare 469.60 DKK
    11% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , 99-100,5 %
  • Ledende i branchen i over 65 år
  • Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(Iv) Oxide
Navn note Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP
Fysisk form Pulver
Mængde 6 x 1 kg
Tæthed 4,26 g/ml ved 25 °C
Lineær formel TiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 79.87
Procent renhed 99,0 til 100,5 % (kalk til det tørrede stof)
Grad puriss.