Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., USP , 99 til 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15651390 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Mængde:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
Pakke med 6
Artikelnummer. 15651390
Brand: Honeywell-Fluka 1402725KG
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , 99-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt >2,000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt >350°C (literature)
Navn note Puriss., meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, 99-100.5%
CAS Max % 100.0000%
Mængde 25 kg
Analyseprocentområde 99 to 100.5%
Lineær formel TiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 79.87
Procent renhed 99.0 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Grad puriss.
Emballage Papir/polypose
Tæthed 4.26 g/mL at 25 °C(lit.)