Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer for BP, Ph. Eur., USP 99 til 100,5%, Solstice
Beskrivelse
- Ledende i branchen i over 65 år
- Solstice leverer nu uorganiske reagenser i premium kvalitet over hele verden – med garanteret konsistens, renhed og nøjagtighed
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(Iv) Oxide |
| Navn note | Opfylder den analytiske specifikation for Ph. Eur.BP, USP |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Tæthed | 4,26 g/ml ved 25 °C |
| Lineær formel | TiO2 |
| FN nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vægt | 79,87 g/mol |
| Procent renhed | 99 til 100,5 % |
| Grad | puriss. |