Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, Puriss., opfylder analytiske specifikationer. af BP, Ph. Eur., USP , 99 til 100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15631390
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
25kg
Pakke med 6
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15631390 1 kg 1kg
15641390 250 g 250g
15661390 6 x 1 kg Pakke med 6
15651390 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15631390 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 140271KG
Request Bulk or Custom Format
Puriss., opfylder analytiske specifikationer fra BP, Ph. Eur., USP , 99-100,5 %
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(Iv) Oxide
Navn note Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, USP
Mængde 1 kg
Lineær formel TiO2
FN nummer NONH for all modes of transport
Formel vægt 79.87g/mol
Procent renhed 99 to 100.5%
Grad puriss.
Tæthed 4.26g/mL at 25°C