Få mere at vide
Titan(IV)oxid, Puratronic™, 99,995% (metalbasis)
Artikelnummer. 11307077
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11307077 10 g 10g
11397067 50 g 50g
11387067 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11307077 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010897.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79,87 g/mol
Titan(IV)oxid bruges i maling, lak, papir, plastiktrykfarver, solafskærmning, fibre, gummi, kosmetiske produkter, anti-dugbelægninger, fødevarer, rent titanium, glas, glaskeramik, memristor, elektrisk keramik, katalysatorer, elektriske ledere og kemiske mellemprodukter. Det udviser fremragende fotokatalytiske egenskaber (Honda-Fujishima effekt) Derudover bruges titaniumdioxid også til at spalte protein på det sted, hvor prolin er til stede.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2500°C to 3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1830°C to 1850°C
Fysisk form Pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 99.995% (metals basis)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated sulfuric acid. Insoluble in water,hydrochloric acid,dilute sulfuric acid,and organic solvents.
Formel vægt 79.9
Tæthed 4.26