Få mere at vide
Titanium(IV) oxide, high surface area, 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. p-4904561
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Artikelnummer. 11338428
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 040458.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Fotokatalysator, katalysator, katalysatorunderstøttelseTitan(IV)oxid bruges i maling, lak, papir, plastiktrykfarver, solafskærmning, fibre, gummi, kosmetiske produkter, anti-dugbelægninger, fødevarer, rent titanium, glas, glaskeramik, memristor, elektrisk keramik, elektriske ledere og kemiske midler, mellemprodukter. Det udviser fremragende fotokatalytiske egenskaber (Honda-Fujishima effekt) Derudover bruges titaniumdioxid også til at spalte protein på det sted, hvor prolin er til stede.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2500°C to 3000°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1830°C to 1850°C
Navn note High surface Area: S.A. 180-300 m2/g
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2 g
Analyseprocentområde 99.9% metal basis
Opløselighedsinformation Insoluble in water,HCl,HNO3,dilute H2SO4; soluble in hot,conc. H2SO4,HF,and alkaliesSlightly soluble in hydrofluoric acid and hot concentrated sulfuric acid. Insoluble in water,hydrochloric acid,dilute sulfuric acid,and organic solvents.
Formel vægt 79.9
Lugt Odorless
Tæthed 4.26