Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, stort overfladeareal, 99,9% (metalbasis)
Beskrivelse
Fotokatalysator, katalysator, katalysatorunderstøttelseTitan(IV)oxid bruges i maling, lak, papir, plastiktrykfarver, solafskærmning, fibre, gummi, kosmetiske produkter, anti-dugbelægninger, fødevarer, rent titanium, glas, glaskeramik, memristor, elektrisk keramik, elektriske ledere og kemiske midler, mellemprodukter. Det udviser fremragende fotokatalytiske egenskaber (Honda-Fujishima effekt) Derudover bruges titaniumdioxid også til at spalte protein på det sted, hvor prolin er til stede.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2500 °C til 3000 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1830 °C til 1850 °C |
| Navn note | Højt overfladeareal: S.A. 180-300 m2/g |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 g |
| Lugt | Lugtfri |
| Analyseprocentområde | 99,9% metalbasis |
| Tæthed | 4.26 |
| Vis mere |