Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, katalysatorstøtte
Artikelnummer. 11470720
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11470720 5 kg 5kg
11450720 250 g 250g
11460720 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11470720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044429.A7
 Begrænset vare
På lager
Anatase, Typiske egenskaber = S.A. > 150m2/g, median porediameter 140 Å, samlet porevolumen 0,38cc/g, pakningstæthed 0,90 kg/L, indeholder 1% S (som SO4) | CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79,87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-70-0
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide, catalyst support
Navn note 1/8 tomme Pellets
Fysisk form Pellets
Mængde 5 kg
Formel vægt 79.9