Få mere at vide
Titanium(IV) oxide, catalyst support
Artikelnummer. 11460720
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11460720 1 kg 1kg
11450720 250 g 250g
11470720 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11460720 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044429.A1
Request Bulk or Custom Format
Anatase, Typiske egenskaber = S.A. >150m2 /g, median porediameter 140Å , samlet porevolumen 0,38 cc/g, pakningsdensitet 0,90 kg/L, indeholder 1 % S (som SO 4 )
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-70-0
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide, catalyst support
Navn note 1/8 in. Pellets
Fysisk form Pellets
Mængde 1 kg
Formel vægt 79.9