Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, anatase, 99,6 % (metalbasis)
Artikelnummer. 11353238
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11353238 500 g 500g
11343238 25 g 25g
11333238 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11353238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 036199.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1317-70-0 | O2Ti | 79,87 g/mol
Titan(IV)oxid bruges som UV-bestandig klud, hudbeskyttende creme, ansigtsvaskemælk, flødemælk, pulvermake-up. Det bruges også som fotokatalysator, selvrensende glas, selvrensende keramik, antibakterielt materiale, luftrensning, spildevandshåndtering, kemisk industri. Det bruges i vid udstrækning i kosmetik, solcreme, naturlig hvid fugtbeskyttelsescreme, skønheds- og blegningscreme, daggry- og natcreme, fugtopfriskere, forsvindende creme, kemiske fibre, plast, trykfarvebelægning. Det bruges ligeledes til at forbedre papirets påtrykkelighed og opacitet og anvendes til fremstilling af titanium, ferrotitaniumlegering, carbidlegering osv. i den metallurgiske industri.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1317-70-0
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269,MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Navn note Anatase
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel TiO2
Merck Index 14,9472
Opløselighedsinformation Uopløseligt i vand, fortyndede syrer, organiske syrer og fortyndede alkalier.
Formel vægt 79.9
Procent renhed 99.6%
Lugt Lugtfri
Tæthed 3.9 g/mL