Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, Aeroxid(R) P25, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10646903 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
50g
Artikelnummer. 10646903
Brand: Thermo Scientific Acros 384290010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2900.0°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1855.0°C
Farve Hvid til gul
pH 3.5 to 4.5 (4% dispersion)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel TiO2
Merck Index 15, 9628
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formel vægt 79.88
Procent renhed ≥99.5% (based on ignited material) (typically)
Tab ved tørring 1.5% max. (105°C, 2 hrs) typically
Tab ved tænding 2.0% max. (1000°C, 2 hrs) (based on dried material) typically
Emballage Plast tromle
Specifik vægtfylde 4.23
Tæthed 4.2300g/mL