Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2900,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1855.0 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| pH | 3,5 til 4,5 (4% spredning) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 250 g |
| Tab ved tørring | 1,5% maks. (105 °C, 2 timer) typisk |
| Tab ved tænding | 2,0% maks. (1000 °C, 2 timer) (baseret på tørret materiale) typisk |
| Emballage | Plastflaske |
| Vis mere |