Få mere at vide
Titan(IV)oxid, 99,999 %, (spormetalbasis), overvejende rutil, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11944151 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11944151 25 g Glasflaske 25g
10698884 1 g Glasflaske 1g
10236970 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11944151 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 194340250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13463-67-7 | Molecular Formula: O2Ti | Molecular Weight: 79.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2900,0 °C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1855.0 °C
Navn note 99.999%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 99.999%
Lineær formel TiO2
Merck Index 15,9628
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i varmt koncentreret H2SO4 og HF
Formel vægt 79.88
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.23
Tæthed 4.2300g/mL