Få mere at vide
Titan(IV)oxid, 99,999 %, (spormetalbasis), overvejende rutil, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Acros Organics . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Acros Organics produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Til ultra-sporanalyse
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2900,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1855.0 °C |
| Navn note | 99.999% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 4.23 |
| Analyseprocentområde | 99.999% |
| Vis mere |