Specifications
| Kogepunkt | 2900,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1855.0 °C |
| Navn note | 99% |
| Farve | Hvid |
| pH | 7,3 til 8,3 (affjedring) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Analyseprocentområde | 98% min |
| Lineær formel | TiO2 |
| Show More |