Få mere at vide
Titanium(IV) oxide, 98.0-100.5% TiO2
Artikelnummer. p-3735191 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
Artikelnummer. 10752871
Brand: Thermo Scientific Acros 277370010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79.87 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 2900.0°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) oxide
Smeltepunkt 1855.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Lineær formel TiO2
Merck Index 15, 9628
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in hot concentrated h2so4 and hf
Formel vægt 79.88
Procent renhed 98.0 to 100.5% TiO2
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 4.23
Tæthed 4.2300g/mL