Velegnet til udvikling af batterimaterialer.
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 2900,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) oxide |
| Smeltepunkt | 1855.0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 1 kg |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 4.23 |
| Tæthed | 4.2300g/mL |
| Lineær formel | TiO2 |
| Vis mere |