Få mere at vide
Titanium(IV) oxide, 20-36% in H{2}O colloidal dispersion
Beskrivelse
UV-beskyttelse i klare belægninger. Fotoelektroder med forskellige egenskaber kan fremstilles ved hjælp af kolloide suspensioner af titanium(IV)oxidnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 368°C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium (IV) oxide |
| Navn note | Colloidal dispersion |
| Mængde | 1 kg |
| Opløselighedsinformation | Insoluble in water. |
| Formel vægt | 79.9 |
| Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) | 20 to 35% in H2O |
| Tæthed | 1.26 g/mL |