Få mere at vide
Titanium(IV)oxid, 20-36% i H{2}O kolloidal dispersion
Artikelnummer. 11475250
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11475250 500 g 500g
11485250 1 kg 1kg
11495250 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11475250 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 044517.36
Request Bulk or Custom Format
UV-beskyttelse i klare belægninger | CAS: 13463-67-7 | O2Ti | 79,87 g/mol
UV-beskyttelse i klare belægninger. Fotoelektroder med forskellige egenskaber kan fremstilles ved hjælp af kolloide suspensioner af titanium(IV)oxidnanopartikler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13463-67-7
Molekylær formel O2Ti
Molekylvægt (g/mol) 79.87
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
IUPAC navn dioxotitanium
SMIL O=[Ti]=O
Tekniske data
Kogepunkt 368°C
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) oxide
Navn note Colloidal dispersion
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 79.9
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 20 to 35% in H2O
Tæthed 1.26 g/mL