Få mere at vide
Titanium(IV) n-butoxid, 99+%
Artikelnummer. 15482957
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15482957 500 g 500g
15462957 10 g 10g
15472957 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15482957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 077124.36
 Begrænset vare
På lager
CAS: 5593-70-4 | C16H40O4Ti | 344,359 g/mol
Titan(IV) n-butoxid anvendes til fremstilling af titandioxidpulver i nanostørrelse i anataseform og ferroelektriske bismuttitanat-tynde film. Det bruges også som mellemprodukter, malingsadditiver, belægningsadditiver, proceshjælpemidler og som procesregulatorer. Det er involveret i fremstillingen af nanokrystallinske titaniumdioxidpulvere ved stuetemperatur.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5593-70-4
Molekylær formel C16H40O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 344.359
MDL nummer MFCD00009433
InChI nøgle FPCJKVGGYOAWIZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym butyl titanate, butan-1-ol; titanium, titanium n-butoxide, tetrabutyl orthotitanate, tetrabutyl titanate, 1-butanol; titanium, tetra butyl orthotitanate, tetrabutyl ortho-titanate
PubChem CID 25203927
IUPAC navn butan-1-ol;titanium
SMIL CCCCO.CCCCO.CCCCO.CCCCO.[Ti]
Tekniske data
Kogepunkt 310 °C til 314 °C
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) n-butoxide
Smeltepunkt -55 °C
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 500 g
Lineær formel Ti[O(CH2)3CH3]4
FN nummer UN2924
Beilstein 4148236
Flammepunkt 41 °C (170 °F)
Opløselighedsinformation Blandet med alifatiske, aromatiske, klorerede og iltholdige opløsningsmidler.
Formel vægt 340.36
Procent renhed ≥99%
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.49
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.998 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) n-butoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Butyl titanate