Få mere at vide
Titan(IV)methoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7080345
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
Artikelnummer. 11334899
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077137.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 992-92-7 | Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Titan(IV)methoxid anvendes til fremstilling af polyoxotitanater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 992-92-7
Molekylær formel Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
MDL nummer MFCD00014883
Synonym tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide
Tekniske data
Kogepunkt >243°C (52mmHg)
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) methoxide
Smeltepunkt 200°C to 210°C
Fysisk form Granular/Lump
Mængde 25 g
FN nummer UN3181
Flammepunkt 48°C (118°F)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in organic solvents.
Procent renhed 95%
Følsomhed Moisture sensitive