Få mere at vide
Titan(IV)methoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Titan(IV)methoxid anvendes til fremstilling af polyoxotitanater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | >243°C (52mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium (IV) methoxide |
| Smeltepunkt | 200°C to 210°C |
| Fysisk form | Granular/Lump |
| Mængde | 500 g |
| FN nummer | UN3181 |
| Flammepunkt | 48°C (118°F) |
| Opløselighedsinformation | Slightly soluble in organic solvents. |
| Procent renhed | 95% |
| Følsomhed | Moisture sensitive |