Få mere at vide
Titan(IV)methoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11334899
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11334899 25 g 25g
11344899 100 g 100g
11354899 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11334899 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 077137.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 992-92-7 | Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
Titan(IV)methoxid anvendes til fremstilling af polyoxotitanater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 992-92-7
Molekylær formel Ti(OCH3)4·(CH3OH)x, x<1
MDL nummer MFCD00014883
Synonym tetramethyl titanate, titanium tetramethoxide, titanium iv methoxide, methanolate; titanium 4+, titanium tetra methanolate, methanol, titanium 4+ salt, titanium methoxide, methanol, titanium 4+ salt 4:1, titanium 4+ tetrakis methoxide, titanium 4+ ion tetrakis methoxide
Tekniske data
Kogepunkt >243°C (52mmHg)
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) methoxide
Smeltepunkt 200°C to 210°C
Fysisk form Granular/Lump
Mængde 25 g
FN nummer UN3181
Flammepunkt 48°C (118°F)
Opløselighedsinformation Slightly soluble in organic solvents.
Procent renhed 95%
Følsomhed Moisture sensitive