Få mere at vide
Titanium(IV) isopropoxid, TRC
Artikelnummer. 30448958
Skift visning
Mængde:
1 g
Artikelnummer. Mængde
30448958 1 g
1 options
Artikelnummer. 30448958 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT4468001G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) Isopropoxide
CAS 546-68-9
Molekylær formel C12 H28 O4 Ti
Mængde 1 g
Synonym Isopropyl Alcohol Titanium(4+) Salt Titanium Isopropoxide (Ti(OC3H7)4) (7CI), 5N, 5N (titanate), A 1, A 1 (titanate), AKT 872, Bistrater H-NDH 510C, Isopropyl Orthotitanate, Isopropyl Titanate(IV) ((C3H7O)4Ti), NDH 510C, Orgatix TA 10, TA 10, TIPT, TPT, TPTA 1, Tetraisopropanolatotitanium, Tetraisopropoxytitanium, Tetraisopropoxytitanium(IV), Tetraisopropyl Orthotitanate, Tetraisopropyl Titanate, Tetrakis(isopropanolato)titanium, Tetrakis(isopropoxy)titanium, Tetrakis(isopropylato)titanium(IV), Tetrakis(isopropyloxy)titanium, Tilcom TIPT, Titaium tetraisopropoxide, Titanium Isopropoxide, Titanium Isopropylate, Titanium Tetraisopropoxide, Titanium Tetraisopropylate, Titanium Tetrakis(iso-propoxide), Titanium Tetrakis(isopropoxide), Titanium(4+) Isopropoxide, Titanium(IV) isopropoxide, Tetrakis(1-methylethoxy)titanium, Titanum-(IV)-isopropoxide, Tyzor TPT, Vertec RJCE, Vertec TIPT, Vertec XI 900, Vertec XL 110
InChI formel InChI=1S/4C3H7O.Ti/c4*1-3(2)4;/h4*3H,1-2H3;/q4*-1;+4
SMIL CC(C)O[Ti](OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn tetra(propan-2-yloxy)titanium
Molekylvægt (g/mol) 284.22
Formel vægt 284.1467