Få mere at vide
Titanium(IV) isopropoxid, 99,995% (metalbasis)
Beskrivelse
Titan (IV) isopropoxid anvendes som en precursor til fremstilling af titanium og barium-strontium-titanat tynde film. Det er nyttigt at fremstille porøse titanosilicater og potentielle ionbyttermaterialer til oprensning af radioaktivt affald. Det er en aktiv komponent i Sharpless epoxidation såvel som involveret i syntesen af chirale epoxider. I Kulinkovich-reaktionen er det involveret som en katalysator i fremstillingen af cyclopropaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) isopropoxide |
| Smeltepunkt | 16 °C til 20 °C |
| Farve | Farveløs |
| Tæthed | 0.955 g/mL |
| Kogepunkt | 232 °C |
| Flammepunkt | 46 °C (115 °F) |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| Lineær formel | Ti[OCH(CH3)2]4 |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Mængde | 100 g |
| Vis mere |