Få mere at vide
Titanium(IV) isopropoxid, 97+%
Beskrivelse
Katalyserer den regioselektive ringåbning af 2,3 epoxyalkoholer og syrer.Titanium(IV)isopropoxid bruges som en forløber til fremstilling af titanium og barium-strontium-titanat tynde film. Det er nyttigt at fremstille porøse titanosilicater og potentielle ionbyttermaterialer til oprensning af radioaktivt affald. Det er en aktiv komponent i skarp epoxidering samt involveret i syntesen af chirale epoxider. I Kulinkovich-reaktionen er det involveret som en katalysator i fremstillingen af cyclopropaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 232 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium (IV) isopropoxide |
| Smeltepunkt | 16 °C til 20 °C |
| Farve | Farveløs til gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 100 g |
| Flammepunkt | 46 °C (115 °F) |
| Brydningsindeks | 1.464 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Tæthed | 0.955 g/mL |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Titanium(IV) isopropoxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl titanate