Få mere at vide
Titanium(IV) isopropoxid, 97+%
Artikelnummer. 15422957
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
500 g
4 x 500 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15422957 10 g 10g
15432957 100 g 100g
15442957 500 g 500g
15452957 4 x 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 15422957 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 077115.09
 Begrænset vare
På lager
Katalyserer den regioselektive ringåbning af 2,3 epoxyalkoholer og -syrer | CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284,219 g/mol
Katalyserer den regioselektive ringåbning af 2,3 epoxyalkoholer og syrer.Titanium(IV)isopropoxid bruges som en forløber til fremstilling af titanium og barium-strontium-titanat tynde film. Det er nyttigt at fremstille porøse titanosilicater og potentielle ionbyttermaterialer til oprensning af radioaktivt affald. Det er en aktiv komponent i skarp epoxidering samt involveret i syntesen af chirale epoxider. I Kulinkovich-reaktionen er det involveret som en katalysator i fremstillingen af cyclopropaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-68-9
Molekylær formel C12H28O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 284.219
MDL nummer MFCD00008871
InChI nøgle VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC navn propan-2-olat;titanium(4+)
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Tekniske data
Kogepunkt 232°C
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) isopropoxide
Smeltepunkt 16°C to 20°C
Farve Farveløs til gul
Fysisk form Væske
Mængde 10 g
Lineær formel Ti[OCH(CH3)2]4
FN nummer UN2413
Beilstein 3679474
Flammepunkt 46°C (115°F)
Merck Index 14,9480
Opløselighedsinformation Soluble in anhydrous ethanol, ether, benzene and chloroform; Decomposes in water
Formel vægt 284.23
Procent renhed ≥97%
Brydningsindeks 1.464
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.955 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) isopropoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl titanate