Få mere at vide
Titanium(IV) isopropoxid, 95%
Artikelnummer. 11404704
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2500 g
Pakningsstørrelse:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11404704 2500 g 2500g
11484694 100 g 100g
11494694 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11404704 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13703.0E
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-09-2026
CAS: 546-68-9 | C12H28O4Ti | 284,219 g/mol
Titan (IV) isopropoxid anvendes som en precursor til fremstilling af titanium og barium-strontium-titanat tynde film. Det er nyttigt at fremstille porøse titanosilicater og potentielle ionbyttermaterialer til oprensning af radioaktivt affald. Det er en aktiv komponent i skarp epoxidering samt involveret i syntesen af chirale epoxider. I Kulinkovich-reaktionen er det involveret som en katalysator i fremstillingen af cyclopropaner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Titan(IV) isopropoxid anvendes som en forløber til fremstilling af titanium og barium-strontium-titanat tynde film. Det er nyttigt at fremstille porøse titanosilicater og potentielle ionbyttermaterialer til oprensning af radioaktivt affald. Det er en aktiv komponent i skarp epoxidering samt involveret i syntesen af chirale epoxider. I Kulinkovich-reaktionen er det involveret som en katalysator i fremstillingen af cyclopropaner.
Opløselighed Opløselig i
vandfri ethanol, ether, benzen og chloroform.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares på et køligt sted. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler og stærke syrer. Det reagerer med vand og producerer titaniumdioxid.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 546-68-9
Molekylær formel C12H28O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 284.219
MDL nummer MFCD00008871
InChI nøgle VXUYXOFXAQZZMF-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium tetraisopropanolate, titanium iv isopropoxide, tetraisopropyl orthotitanate, titanium isopropoxide, titanium tetraisopropylate, titanium isopropylate, ti isopropylate, tetraisopropoxytitanium iv, isopropyl orthotitanate, tetraisopropyl titanate
PubChem CID 11026
IUPAC navn propan-2-olat;titanium(4+)
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) isopropoxide
Smeltepunkt 16°C to 20°C
Tæthed 0.955
Kogepunkt 232°C
Flammepunkt 46°C (115°F)
Lineær formel Ti[OCH(CH3)2]4
Brydningsindeks 1.464
Mængde 2500 g
FN nummer UN2413
Beilstein 3679474
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,9480
Opløselighedsinformation Soluble in anhydrous ethanol,ether,benzene and chloroform.
Formel vægt 284.23
Procent renhed 95%