Få mere at vide
Titanium(IV) isobutoxide
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
Description
Titan (IV) isobutoxid generel anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Spécification
Spécification
| Kogepunkt | 296°C |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium (IV) isobutoxide |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Melt |
| Mængde | 50 g |
| Molekylær formel | C16H36O4Si |
| Lineær formel | Ti[(CH3)2CHCH2O]4 |
| Flammepunkt | 77°C (171°F) |
| Opløselighedsinformation | Reacts with water. |
| InChI nøgle | QKCMIPQMYBKEPP-UHFFFAOYSA-N |
| Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Titanium(IV) isobutoxide
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Titanium(IV) isobutoxide
RUO– Kun brug til forskning
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu