Få mere at vide
Titanium(IV) isobutoxide
Artikelnummer. 15433007
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15433007 1 kg 1kg
15413007 50 g 50g
15423007 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15433007 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 089455.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7425-80-1 | C16H36O4Si | 320.545 g/mol
Titan (IV) isobutoxid generel anvendelse i kemisk forskning.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7425-80-1
MDL nummer MFCD00015045
Synonym tetrakis 2-methylpropyl orthosilicate, titanium iv isobutoxide, tetrakis 2-methylpropyl silicate, tetraisobutyl orthosilicate, silane, tetraisobutoxy, silicic acid tetraisobutyl ester, orthosilicic acid tetrakis 2-methylpropyl ester, silicic acid h4sio4 ,tetrakis 2-methylpropyl ester
PubChem CID 69626
IUPAC navn tetrakis(2-methylpropyl)silicat
Tekniske data
Kogepunkt 296°C
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) isobutoxide
Farve Gul
Fysisk form Melt
Mængde 1 kg
Molekylær formel C16H36O4Ti
Lineær formel Ti[(CH3)2CHCH2O]4
Flammepunkt 77°C (171°F)
Opløselighedsinformation Reacts with water.
InChI nøgle QUVMSYUGOKEMPX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Ti+4].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-].CC(C)C[O-]
Molekylvægt (g/mol) 340.33
Formel vægt 340.34
Brydningsindeks 1.495
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.02 g/mL