Få mere at vide
Titanium(IV) iodide, anhydrous, 99.9% (metals basis)
Beskrivelse
Titan(IV)iodid, vandfrit anvendes i CVD af titaniumnitridfilm med optimerede egenskaber.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) iodide |
| Smeltepunkt | 150°C |
| Navn note | Anhydrous |
| Fysisk form | Lump |
| Mængde | 10 g |
| Assay Procent Noter | (metalbasis) |
| FN nummer | UN3260 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in dichloromethane,chloroform,carbon disulfide. |
| Formel vægt | 555.52 |
| Procent renhed | 99.9% |
| Vis mere |