Få mere at vide
Titanium(IV)fluorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4904559
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
Artikelnummer. 11347237
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 011540.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7783-63-3 | TiF4
Titan(IV)fluorid anvendes til fremstilling af glycosylfluorider, glycosylering, fremstilling af fluorhydriner, tilsætning af carbanioner til aldehyder og iminer. Det er en katalysator for kemoselektiv syntese og afbeskyttelse af geminale diacetater af aldehyder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7783-63-3
Molekylær formel TiF4
MDL nummer MFCD00042545
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) fluoride
Smeltepunkt 284° (sublimation)
Farve Hvid
Fysisk form Krystallinsk
Mængde 25 g
Analyseprocentområde 98%
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 123.89
Lugt Odorless
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 2.798
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) fluoride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H332-Farlig ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Titanium tetrafluoride