Få mere at vide
Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min
Artikelnummer. p-7080340
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
250g
50g
5g
Artikelnummer. 15492957
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 077142.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.111 g/mol
Titan(IV) ethoxid bruges i organisk syntese og materialevidenskab. Det er involveret i syntesen af anti-perspiranter og antifungale midler. Desuden bruges det til at fremstille kulstoffilm i forbindelse med siliciumdioxid. Det bruges også som en forløber for syntesen af Ti 4+ ioner titanium nanopartikler ved forskellige metoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3087-36-3
Molekylær formel C8H20O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 228.111
MDL nummer MFCD00009071
InChI nøgle JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC navn ethanolat; titanium(4+)
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Tekniske data
Kogepunkt 150°C to 152°C (10mmHg)
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) ethoxide
Smeltepunkt -40°C
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Lineær formel Ti(OCH2CH3)4
FN nummer UN2924
Flammepunkt 28°C (84°F)
Opløselighedsinformation Soluble in organic solvents; Decomposes in water.
Formel vægt 228.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) TiO2 33% min
Lugt Alcohol-like
Brydningsindeks 1.5043
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.088 g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide