Få mere at vide
Titanium(IV) ethoxid, TiO{2} 33% min
Product Code. 15492957
Change view
Click to view available options
Mængde:
5 g
50 g
250 g
Unit Size:
250g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Mængde Unit Size
15492957 5 g 5g
15402967 50 g 50g
15412967 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 15492957 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. 077142.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Add to basket
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228,111 g/mol
Titan(IV) ethoxid bruges i organisk syntese og materialevidenskab. Det er involveret i syntesen af anti-perspiranter og antifungale midler. Desuden bruges det til at fremstille kulstoffilm i forbindelse med siliciumdioxid. Det bruges også som en forløber for syntesen af Ti 4+ ioner titanium nanopartikler ved forskellige metoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 3087-36-3
Molekylær formel C8H20O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 228.111
MDL nummer MFCD00009071
InChI nøgle JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC navn ethanolat; titanium(4+)
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Specifications
Kogepunkt 150 °C til 152 °C (10 mmHg)
Kemisk navn eller materiale Titanium (IV) ethoxide
Smeltepunkt -40 °C
Farve Gul
Fysisk form Væske
Mængde 5 g
Flammepunkt 28 °C (84 °F)
Lugt Alkohollignende
Brydningsindeks 1.5043
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 1.088 g/mL
Lineær formel Ti(OCH2CH3)4
FN nummer UN2924
Opløselighedsinformation Opløselig i organiske opløsningsmidler; Nedbrydes i vand.
Formel vægt 228.15
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) TiO2 33% min
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide