Få mere at vide
Titanium(IV) ethoxide, TiO{2} 33% min
Beskrivelse
Titan(IV) ethoxid bruges i organisk syntese og materialevidenskab. Det er involveret i syntesen af anti-perspiranter og antifungale midler. Desuden bruges det til at fremstille kulstoffilm i forbindelse med siliciumdioxid. Det bruges også som en forløber for syntesen af Ti 4+ ioner titanium nanopartikler ved forskellige metoder.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 150°C to 152°C (10mmHg) |
| Kemisk navn eller materiale | Titanium (IV) ethoxide |
| Smeltepunkt | -40°C |
| Farve | Gul |
| Fysisk form | Væske |
| Mængde | 250 g |
| Lineær formel | Ti(OCH2CH3)4 |
| FN nummer | UN2924 |
| Flammepunkt | 28°C (84°F) |
| Opløselighedsinformation | Soluble in organic solvents; Decomposes in water. |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Titanium(IV) ethoxide, TiO2 33% min
- Advarsel
- Brandfarlig væske Kategori 3
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H226-Brandfarlig væske og damp.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Titanium(IV) ethoxide, Titanium(IV) isopropoxide