Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) ethoxide |
| Navn note | Indeholder 5-15% isopropanol |
| Farve | Farveløs til gul |
| Tæthed | 1.0800g/mL |
| Kogepunkt | 150,0 °C til 152,0 °C (10,0 mmHg) |
| Flammepunkt | 29 °C |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 85% min |
| Emballage | Glasflaske |
| Lineær formel | Ti(OC2H5)4 |
| Vis mere |