Få mere at vide
Titanium(IV) ethoxid
Artikelnummer. 10043730 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10043730 50 g Glasflaske 50g
10207023 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10043730 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 312540500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 24-09-2026
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228,15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3087-36-3 , 67-63-0
Molekylær formel C8H20O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 228.15
MDL nummer MFCD00009071
InChI nøgle JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC navn ethanolat; titanium(4+)
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) ethoxide
Navn note Indeholder 5-15% isopropanol
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0800g/mL
Kogepunkt 150,0 °C til 152,0 °C (10,0 mmHg)
Flammepunkt 29 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 85% min
Emballage Glasflaske
Lineær formel Ti(OC2H5)4
Brydningsindeks 1,5033 til 1,5053
Mængde 50 g
Beilstein 01,III,1338
Specifik vægtfylde 1.08
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: hydrolyse.
Formel vægt 228.15
Procent renhed 85%
Grad Teknisk
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) ethoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Ethanol, titanium(4+) salt, Isopropyl alcohol