Få mere at vide
Titanium(IV) ethoxide, 33-35% TiO2
Artikelnummer. 10072840 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
50 g
250 g
1 kg
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10072840 250 g Glasflaske 250g
10531091 50 g Glasflaske 50g
11934151 1 kg Glasflaske 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10072840 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 223762500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3087-36-3 | C8H20O4Ti | 228.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3087-36-3
Molekylær formel C8H20O4Ti
Molekylvægt (g/mol) 228.15
InChI nøgle JMXKSZRRTHPKDL-UHFFFAOYSA-N
Synonym titanium iv ethoxide, ethyl titanate, titanium tetraethoxide, titanium ethoxide, tetraethyl titanate, titanium iv ethanolate, titanium 4+ tetraethanolate, titanium 4+ ethanolate
PubChem CID 76524
IUPAC navn ethanolat; titanium(4+)
SMIL CC[O-].CC[O-].CC[O-].CC[O-].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) ethoxide
Smeltepunkt -40.0°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.0900g/mL
Kogepunkt 150.0°C to 152.0°C (10.0 mmHg)
Flammepunkt 33°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Lineær formel Ti(OC2H5)4
Brydningsindeks 1.5050 to 1.5070
Mængde 250 g
Beilstein 01,III,1338
Specifik vægtfylde 1.09
Opløselighedsinformation Solubility in water: hydrolysis.
Viskositet 60-80 mPa.s (20°C)
Formel vægt 228.15
Procent renhed 33-35% TiO2
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) ethoxide
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 3
Faresætning
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.