Få mere at vide
Titanium(Iv) Dioxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10695502 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Emballage:
Plastic powder jar
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10695502 500 g Plastic powder jar 500g
1 options
Artikelnummer. 10695502 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. T/1900/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 2900°C
Smeltepunkt 1855°C
CAS 13463-67-7
Farve White
pH 3.5 to 4.5
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel O2Ti
MDL nummer MFCD00011269 MFCD00210650
Synonym titanium dioxide, titania, titanium iv oxide, rutile, anatase, brookite, titanium white, flamenco, hombitan, titafrance
InChI nøgle GWEVSGVZZGPLCZ-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=[Ti]=O
IUPAC navn dioxotitanium
Molekylvægt (g/mol) 79.87
PubChem CID 26042
ChEBI CHEBI:32234
Formel vægt 79.88g/mol
Emballage Plastic powder jar