Få mere at vide
Titanium(Iv) Chloride Solution, 1.0M in methylene chloride, Honeywell™
Artikelnummer. 15662710 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15662710 800 mL Glass Bottle 800ml
15652710 100 mL Glass Bottle 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15662710 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 249866800ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
1.0 M in methylene chloride
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-45-0
Molekylær formel Cl4Ti
Molekylvægt (g/mol) 189.667
MDL nummer MFCD00011267
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC navn titanium(4+);tetrachloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) Chloride Solution
Mængde 800 mL
Lineær formel TiCl4
FN nummer UN3289
Formel vægt 189.68g/mol
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1.0M in methylene chloride
Emballage Glass Bottle
Damptryk 24.09psi (55°C), 6.93psi (20°C)
Tæthed 1.365g/mL at 25°C