Få mere at vide
Titanium(IV) chloride solution, 0.09 M in 20% HCl, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15655430 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
4 x 100 mL
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
Pakke med 4
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15655430 4 x 100 mL Glass Bottle Pakke med 4
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15655430 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 4049854X100ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) chloride solution
Navn note 0.09 M in 20% HCl
CAS 7550-45-0
Mængde 4 x 100 mL
Molekylær formel Cl4Ti
Lineær formel H2O
MDL nummer MFCD00011332
FN nummer UN2922
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC navn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvægt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Emballage Glass Bottle
Tæthed 1.099 g/mL at 25 °C