Få mere at vide
Titanium(Iv) Chloride, ReagentPlus™, 99.9% trace metals basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15651840 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
200 g
Emballage:
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
200g
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15651840 200 g Glass Bottle 200g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15651840 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 208566200G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Reagent Grade, 99.9% trace metals basis
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 136.4°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) Chloride
Smeltepunkt -24°C
CAS 7550-45-0
Farve Colorless to Yellow
Fysisk form Liquid
Mængde 200 g
Molekylær formel Cl4Ti
Lineær formel TiCl4
MDL nummer MFCD00011267
FN nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC navn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvægt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formel vægt 189.68g/mol
Procent renhed 99.9% (trace metals basis)
Grad ReagentPlus
Emballage Glass Bottle
Damptryk 9.6mmHg (20°C), 50mmHg (55°C)
Tæthed 1.73g/mL at 20°C