Få mere at vide
Titanium(IV) Chloride, purum, ≥98% (AT), Honeywell™
Artikelnummer. 15657390 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
Artikelnummer. Mængde unitSize
15657390 1 L 1 L
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15657390 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 895411L
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0
Mængde 1 L
Molekylær formel Cl4Ti
Lineær formel TiCl4
MDL nummer MFCD00011267
FN nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC navn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvægt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formel vægt 189.68g/mol
Procent renhed ≥98% (AT)
Damptryk 50 mmHg (55°C), 9.6 mmHg (20°C)
Tæthed 1.73g/mL at 20°C