Få mere at vide
Titanium(IV) Chloride, puriss., ≥99% (AT), Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15697390 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
50 mL
250 mL
1 L
Pakningsstørrelse:
1 L
250ml
50ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15697390 50 mL 50ml
15687390 250 mL 250ml
15677390 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15697390 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 8954550ML
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Puriss.,≥99.0% (AT)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-45-0
Molekylær formel Cl4Ti
Molekylvægt (g/mol) 189.667
MDL nummer MFCD00011267
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC navn titanium(4+);tetrachloride
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) chloride
Mængde 50 mL
Lineær formel TiCl4
FN nummer UN1838
Formel vægt 189.68g/mol
Procent renhed ≥99% (AT)
Damptryk 50 mmHg (55°C), 9.6 mmHg (20°C)
Tæthed 1.73g/mL at 20°C