Få mere at vide
Titanium(Iv) Chloride, ≥99.995% trace metals basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15602750 Shop alle Honeywell Research Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15602750 10 g 10g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15602750 Leverandør Honeywell Research Chemicals Leverandørnr. 25431210G
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
≥99.995% trace metals basis
  • We are your supplier of high-quality lab reagents and chemicals for analytical and chemistry laboratories:
    Solvents – ACS specific use (HPLC), ACS general use, solvents for histology, and reagent grade for chemical synthesis and other industrial applications.
    Inorganics – Chemical synthesis and inorganic chemistry including essential acids and bases, salts, metals and elements, and reagents for chemical reactions.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 136.4°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) Chloride
Smeltepunkt -25°C
CAS 7550-45-0
Mængde 10 g
Molekylær formel Cl4Ti
Lineær formel TiCl4
MDL nummer MFCD00011267
FN nummer UN1838
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC navn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvægt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formel vægt 189.68g/mol
Procent renhed ≥99.995% (trace metals basis)
Emballage Glass Bottle
Damptryk 50mmHg (55°C), 9.6mmHg (20°C)
Tæthed 1.73g/mL at 20°C