Få mere at vide
Titan(IV)chlorid, 1M opløsning i dichlormethan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-3213250 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10575443
Brand: Thermo Scientific Acros 377741000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) chloride
Navn note 1M Solution in Dichloromethane
CAS 7550-45-0, 75-09-2
Farve Brun til gul
Fysisk form Løsning
Mængde 100 mL
Molekylær formel Cl4Ti
MDL nummer MFCD00011267
Merck Index 15, 9634
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC navn titanium(4+);tetrachlorid
Molekylvægt (g/mol) 189.71
PubChem CID 160960
Formel vægt 189.71
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 0.95 to 1.10M
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Specifik vægtfylde 1.365
Tæthed 1.3650g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H370-Forårsager organskader.
  • H372-Forårsager organskader.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
  • EUH071-Ætsende for luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.