Få mere at vide
Titan(IV)chlorid, 1M opløsning i dichlormethan, AcroSeal™ , Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Titanium(IV) chloride |
| Navn note | 1M Solution in Dichloromethane |
| CAS | 7550-45-0, 75-09-2 |
| Farve | Brun til gul |
| Fysisk form | Løsning |
| Mængde | 800 mL |
| Molekylær formel | Cl4Ti |
| MDL nummer | MFCD00011267 |
| Merck Index | 15, 9634 |
| Synonym | titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Titanium(IV) chloride, 1M solution in dichloromethane
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 3
- Carcinogenicitet Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H370-Forårsager organskader.
- H372-Forårsager organskader.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
- H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
- H331-Giftig ved indånding.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- EUH071-Ætsende for luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.