Få mere at vide
Alfa Aesar™ Titanium(IV) chloride, 1M soln. in toluene
Artikelnummer. 15424447
Skift visning
Mængde:
100mL
Pakningsstørrelse:
100ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
15424447 100mL 100ml
1 options
Artikelnummer. 15424447 Leverandør Alfa Aesar™ Leverandørnr. H31808.AE
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Applications
Activates pyrrolidines for improved conversion, via a modified Bouveault reaction, to the corresponding α,α-dimethylamines
Solubility
Reacts with water.
Notes
Moisture Sensitive. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) chloride
CAS 7550-45-0
Mængde 100mL
Molekylær formel Cl4Ti
Lineær formel TiCl4
MDL nummer MFCD00011267
FN nummer UN2924
Flammepunkt 8°C (46°F)
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
IUPAC navn titanium(4+);tetrachloride
Molekylvægt (g/mol) 189.667
PubChem CID 160960
Formel vægt 189.69