Få mere at vide
Titanium(IV) chloride, 1M soln. in dichloromethane
Artikelnummer. 15427915
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15427915 500 mL 500ml
15417915 100 mL 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15427915 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H31830.AP
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7550-45-0 | Cl4Ti | 189.667 g/mol
Aktiverer pyrrolidiner for forbedret omdannelse, via en modificeret Bouveault-reaktion, til den tilsvarendeα ,α -dimethylaminer
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Aktiverer pyrrolidiner for forbedret omdannelse, via en modificeret Bouveault-reaktion, til den tilsvarendeα ,α
Opløselighed
Noter
Fugtfølsom. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7550-45-0
Molekylær formel Cl4Ti
Molekylvægt (g/mol) 189.667
MDL nummer MFCD00011267
InChI nøgle XJDNKRIXUMDJCW-UHFFFAOYSA-J
Synonym titanium iv chloride, titanium 4+ tetrachloride, acmc-1bjgv, titanium 4+ ion tetrachloride, parent, titanium +4 cation tetrachloride, titanium iv chloride 100ml, superlist names titanium chloride, t-4, titanic chloride; titanio tetracloruro di, unii-8o3pje5t7q; titanium chloride ticl4
PubChem CID 160960
IUPAC navn titanium(4+);tetrachlorid
SMIL [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ti+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) chloride
Mængde 500 mL
Lineær formel TiCl4
FN nummer UN2922
Opløselighedsinformation Reacts with water.
Formel vægt 189.69
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 1M soln. in dichloromethane
Følsomhed Moisture sensitive; May form a precipitate
Tæthed 1.365