Få mere at vide
Titan(IV)bromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10771525 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10771525 5 g 5g
10085143 25 g 25g
10591314 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10771525 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 391240050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7789-68-6 | TiBr4 | 367.5 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-68-6
Molekylær formel TiBr4
Molekylvægt (g/mol) 367.5
MDL nummer MFCD00011265
Tekniske data
Kogepunkt 230.0°C
Kemisk navn eller materiale Titanium(IV) bromide
Smeltepunkt 39.0°C
Mængde 5 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Lineær formel TiBr4
Merck Index 15,9633
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in absolute ether and absolute alcohol
Formel vægt 367.5
Procent renhed 98%
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Titanium(IV) bromide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.